Wichtige Dokumente
414131
1-Brompinacolon
≥97%
Synonym(e):
1-Brom-3,3-dimethyl-2-butanon, Brommethyl-tert.-butylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
188-194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChIKey
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?