Wichtige Dokumente
411310
(Carbethoxymethyl-1,2-13C2)triphenylphosphonium-bromid
98 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
431.23 by atom % calculation
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[Br-].CCO[13C](=O)[13CH2][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i18+1,22+1;
InChIKey
VJVZPTPOYCJFNI-WWPGYFPTSA-M
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)