Merck
410888
Sigma-Aldrich
3-Brom-3-buten-1-ol
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(Br)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.00
Beilstein:
1737671
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
98%
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
64-65 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
OCCC(Br)=C
InChI
1S/C4H7BrO/c1-4(5)2-3-6/h6H,1-3H2
InChIKey
RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-Bromo-3-buten-1-ol is a primary alcohol. Acetylation of 3-bromo-3-buten-1-ol with acetic acid catalyzed by ytterbium(III) tosylate has been studied.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 227-227 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1723-1723 (1981)
Tetrahedron Letters, 27, 3017-3017 (1986)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 1621-1621 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 3894-3894 (1983)