Wichtige Dokumente
409189
Glycerinethoxylat-co-propoxylattriol
average Mn ~2,600
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn ~2,600
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
Dichte
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.OCCCO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;4-2-1-3-5;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;4-5H,1-3H2;3-4H,1-2H2
InChIKey
ZTVLGYSTCFTIBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)