Wichtige Dokumente
40718
Diethylpyrocarbonat
96% (NT)
Synonym(e):
DEP, DEPC, Diethyldicarbonat, Diethyloxydiformat, Ethoxy-Ameisensäure-Anhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96% (NT)
Form
liquid
Farbe
APHA: ≤20
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: 4.5 g/10 mL, clear, colorless
Dichte
1.121 g/mL at 20 °C
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carbonate
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Für die Modifizierung von Histidylresten in Proteinen.
- Als Nukleasehemmer für die Extraktion von unzersetzten Nukleinsäuren aus etiolierten und grünen Pflanzengeweben.
- Für die Modifizierung von linearer und superspiralisierter Plasmid-DNA.
- Als chemische Sonde zur Untersuchung der Sekundärstruktur von negativ superspiralisierter DNA.
- Für die Cab-Ethoxylierung der Histidinreste von Aktin.
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?