401668
Eisen(II)-tetrafluorborat Hexahydrat
97%
Synonym(e):
Iron bis(tetrafluoroborate) hexahydrate, Iron(2+) ditetrafluoroborate hexahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystalline
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Fe++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Fe.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChIKey
NKQGOEGCKHXNEP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?