Wichtige Dokumente
400890
cis-2-Buten
≥99%
Synonym(e):
(2Z)-2-Butene, (Z)-2-Butene, Z-Butene, cis-1,2-Dimethylethylene, cis-2-Butylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1414 mmHg ( 21 °C)
Assay
≥99%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
615 °F
Expl.-Gr.
9.7 %
bp
3.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−139 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(C)=C(/[H])C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
InChIKey
IAQRGUVFOMOMEM-ARJAWSKDSA-N
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal