Wichtige Dokumente
392049
Pyren-1-sulfonsäure Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
125-129 °C (lit.)
Qualitätsniveau
Löslichkeit
DMSO: soluble 250 mg/10 mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
[H]O[H].OS(=O)(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H10O3S.H2O/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);1H2
InChIKey
RRDYFCSDPUHYDA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
392049-25G | 4061833366288 |
392049-5G | 4061833459119 |