Merck
377317
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalin-d10
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
C10D7CD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.614 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChIKey
QPUYECUOLPXSFR-UZHHFJDZSA-N
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)