Wichtige Dokumente
376361
(R)-α-Acryloyloxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolacton
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +6.0°, c = 17 in methylene chloride
Enthält
0.1% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7-8 °C (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acrylate
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1OC(=O)C=C
InChI
1S/C9H12O4/c1-4-6(10)13-7-8(11)12-5-9(7,2)3/h4,7H,1,5H2,2-3H3/t7-/m0/s1
InChIKey
ICMBTQSRUNSRKI-ZETCQYMHSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?