Wichtige Dokumente
376078
(Isopropenyloxy)trimethylsilan
≥85%
Synonym(e):
2-Trimethylsiloxy-propen, Acetonenol-trimethylsilylether, IPOTMS
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥85%
Form
liquid
Verunreinigungen
10-15% hexamethyldisiloxane
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
Dichte
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H14OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChIKey
UAIFZYSPVVBOPN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?