Wichtige Dokumente
374830
1-Boc-(4-benzyl)piperazin
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
InChIKey
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?