Merck
274879
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexandion-monoethylenacetal
97%
Synonym(e):
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
Beilstein:
117631
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCC2(CC1)OCCO2
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
InChIKey
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Mittels eines neuartigen Aromatisierungsprozesses kann dieser bizyklische Rahmen in eine Serie von 5-Alkoxytryptamin-Derivaten einschließlich Serotonin, Melatonin und Bufotenin umgewandelt werden.
Wird für die Untersuchung von mikrowellen-unterstützter reduktiver Aminierung verwendet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Aldrichimica Acta, 12, 40-40 (1979)
Tetrahedron Letters, 45, 4859-4859 (2004)
Synlett, 81-81 (1994)
A mild method for the preparation of gamma-hydroxy-alpha,beta-acetylenic esters.
Shatrughan P Shahi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(19), 2525-2527 (2004-05-06)
Synthetic Communications, 24, 799-799 (1994)