Wichtige Dokumente
371440
(1-tert.-Butylvinyloxy)-trimethylsilan
98%
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-1-methylenpropyloxy-trimethylsilan, 3,3-Dimethyl-2-trimethylsiloxy-1-buten, Pinakolon-enol-trimethylsilylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
Dichte
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20OSi/c1-8(9(2,3)4)10-11(5,6)7/h1H2,2-7H3
InChIKey
PEHJULPJEVIIFJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?