Wichtige Dokumente
368202
Fumaraldehyd-bis(dimethylacetal)
95%
Synonym(e):
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-buten
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
SMILES String
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
InChIKey
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?