Wichtige Dokumente
367672
4,4′-(Hexafluorisopropyliden)bis(benzoesäure)
98%
Synonym(e):
2,2-Bis(4-carboxylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 2,2-Bis(p-carboxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4′-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2,2-diyl)dibenzoic acid, 4,4′-Hexafluoroisopropylidenediphenyl-1,1′-dicarboxylic acid, 4,4′-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[benzoic acid], Hexafluoro-2,2-bis(4-carboxyphenyl)propane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
272-274 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(O)=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F6O4/c18-16(19,20)15(17(21,22)23,11-5-1-9(2-6-11)13(24)25)12-7-3-10(4-8-12)14(26)27/h1-8H,(H,24,25)(H,26,27)
InChIKey
PHQYMDAUTAXXFZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the solvothermal synthesis of new coordination compounds with different transition metal ions
- as bent ligand in the solvothermal synthesis of metal-organic coordination polymers
- in the synthesis of RPF-4, a family of polymeric frameworks
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?