Merck
239380
Sigma-Aldrich
2-Formylbenzolsulfonsäure Natriumsalz Hydrat
technical grade, 75%
Synonym(e):
Benzaldehyd-2-sulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HCOC6H4SO3Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.17 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
75%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
aldehyde
sulfonic acid
SMILES String
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)