Wichtige Dokumente
259802
Natriumbenzol-1,3-disulfonat Dinatriumsalz
80%, technical grade
Synonym(e):
Natrium-benzol-1,3-disulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
Löslichkeit
water: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?