Wichtige Dokumente
366501
Ammonium-15N,d4-chlorid
98 atom % 15N, 99 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[Cl-].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1/hD4
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-QJNGTKNVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?