Merck
364649
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesiumchlorid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
t-Butylmagnesium chloride, tert-Butylchloromagnesium, Chloro(1,1-dimethylethyl)magnesium
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CMgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.87
Beilstein:
3535403
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
tert-Butylmagnesiumchlorid, eine Organomagnesiumverbindung, ist allgemein als Grignard-Reagens bekannt. Es ist ein starkes Kohlenstoffnukleophil, das hauptsächlich zur Bildung von C-C-Bindungen eingesetzt wird-
Anwendung
tert-Butylmagnesiumchlorid (1,0 M in THF) wird zur Herstellung von tert-Butylsulfinylchlorid verwendet.
Es kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Grignard-Metathesereaktion von 2,5-Dibrom-3-hexylthiophen, um 2-Brom-5-magnesiobrom-3-hexylthiophen zu bilden.
  • Ein wichtiger Schritt für die Synthese von Sulfinyltransfermitteln mit Chinarindealkaloidchinin und -chinidin als chirale Hilfsmittel.
Sonstige Hinweise
Bei Lagerung unter 25 °C kann es zur Bildung von kristallinen Magnesiumsalzen kommen. Wenn der Behälter an einen warmen Ort gebracht und der Inhalt hin und wieder leicht verwirbelt wird, sollte sich der Feststoff wieder auflösen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic Chemistry, 542-542 (2008)
New general sulfinylating process for asymmetric synthesis of enantiopure sulfinates and sulfoxides.
Lu B Z, et al.
Organic Letters, 7(8), 1465-1468 (2005)
Facile synthesis of end-functionalized regioregular poly (3-alkylthiophene) s via modified Grignard metathesis reaction.
Jeffries-El M, et al.
Macromolecules, 38(25), 10346-10352 (2005)
"Tert-butylsulfonyl (Bus), a new protecting group for amines"
Sun P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(24), 8604-8608 (1997)