Wichtige Dokumente
364304
Nickel(II)-chlorid Hydrat
99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Nickel dichloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 671 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
solid
Zusammensetzung
Degree of hydration, 7-8
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
O.Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
HGGYAQHDNDUIIQ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.