Wichtige Dokumente
349089
2-Cyanobenzaldehyd
98%
Synonym(e):
2-Formylbenzonitrile, Phthalaldehydonitrile (8CI), o-Cyanobenzaldehyde, o-Formylbenzonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitrile
SMILES String
O=Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H
InChIKey
QVTPWONEVZJCCS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the base-catalyzed one-pot synthesis of 3-substituted isoindolinones
- in the synthesis of 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindoles, via Baylis-Hillman reaction
- in the synthesis of 3-(N-substituted amino)-1-isoindolenones
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?