Merck
N10802
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyd
98%
Synonym(e):
o-NBA, ortho-nitrobenzaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.12
Beilstein:
742624
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
crystals
bp
153 °C/23 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
InChIKey
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die 2-Nitrobenzylgruppe von 2-Nitrobenzaldehyd ist photolabil und kann bei einer Exposition gegenüber UV-Licht gespalten werden.
Anwendung
2-Nitrobenzaldehyd kann mit Chitosan reagieren, woraus 2-Nitrobenzyl-Chitosan hervorgeht. 2-Nitrobenzyl-Chitosan ist in Trifluoressigsäure löslich und kann zu Nanofasermatrizen elektrogesponnen werden. Bei der Photolyse wird die Nitrobenzylgruppe gespalten und bildet reine Chitosan-Nanofasermatrizen. Dasselbe Prinzip kommt bei der Herstellung von Gelatine-Nanofasermatrizen zur Geltung. Aus der Kondensation von o-NBA mit 2-Aminobenzothiazol entsteht o-Nitrobenzyliden-2-aminobenzothiazol, eine Schiff-Base, die mit Metallionen reagiert und so Komplexe bilden kann.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Studies on some Schiff base complexes of CoII, NiII and CuII derived from salicylaldehyde and o-nitrobenzaldehyde.
Zaki Z M, et al.
Spectroscopy Letters, 31(4), 757-766 (1998)
Two-photon photolysis of 2-nitrobenzaldehyde monitored by fluorescent-labeled nanocapsules.
Diaspro A, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(40), 11008-11012 (2003)
Gelatin nanofiber matrices derived from schiff base derivative for tissue engineering applications.
Jaiswal D, et al.
Journal of Biomedical Nanotechnology, 11(11), 2067-2080 (2015)
A smart methodology to fabricate electrospun chitosan nanofiber matrices for regenerative engineering applications.
Nada A A, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 25(5), 507-515 (2014)
Gregory O Noonan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(12), 4680-4685 (2005-06-09)
Recently, semicarbazide has been found in food in jars sealed with cap liners that were manufactured using azodicarbonamide as a blowing agent. These reports raised the concern that the use of azodicarbonamide-an approved dough conditioner-may result in semicarbazide residues in