Wichtige Dokumente
346640
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
96%
Synonym(e):
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluol, 4,α,α,α-Tetrafluor-3-nitrotoluol, FNBT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
92 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChIKey
HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 2-nitro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids
- [3-(2-nitro-4-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyborane, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids
- 1-(3-chlorophenyl)-5-trifluoromethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)