346616
1,2-Naphthochinon
97%
Synonym(e):
β-Naphthochinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
139-142 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=C1C=Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
InChIKey
KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPRC(5788)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable