Wichtige Dokumente
344427
Eisen(II)-D-gluconat Dihydrat
98%
Synonym(e):
D-Gluconsäure Eisen(II)-salz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +6.7°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.2H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;;/m11.../s1
InChIKey
OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?