Wichtige Dokumente
344052
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6F4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C7BrF4N/c8-3-6(11)4(9)2(1-13)5(10)7(3)12
InChIKey
STJZOKCIEOTPDV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, a polyfluoroarene, is an aryl fluorinated building block.
Anwendung
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?