Wichtige Dokumente
341703
Tetraethylenglykol-di-(p-toluolsulfonat)
97%
Synonym(e):
Tetraethylenglykol-ditosylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
Dichte
1.242 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
tosylate
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C22H30O9S2/c1-19-3-7-21(8-4-19)32(23,24)30-17-15-28-13-11-27-12-14-29-16-18-31-33(25,26)22-9-5-20(2)6-10-22/h3-10H,11-18H2,1-2H3
InChIKey
SLAONPBUWDUSSO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?