Wichtige Dokumente
339601
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
80 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.622 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene on treatment with lithium diisopropylamide (LIDA) at -100°C gives 5-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyllithium and at -75°C it eliminates lithium bromide, thus generating 1,2-dehydro-4-(trifluoromethoxy)benzene.
Anwendung
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene was used in the synthesis of 4-{[4-[(2-ethylhexyloxy)-6-(4-morpholinylmethyl)-4-trifluoromethyl][1,1-biphenyl]-3-yl]methyl}morpholine.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
1, 2-Didehydro-3-and-4-(trifluoromethoxy) benzene: The ?Aryne? Route to 1-and 2-(Trifluoromethoxy) naphthalenes.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(21), 3991-3997 (2001)
Novel poly (p-phenylenevinylene) s derivatives with CF3-phenyl substituent for light-emitting diodes.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(5), 795-801 (2005)