338923
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylen
99%
Synonym(e):
1-Trimethylsilyl-2-phenylacetylen, Phenylethinyl-trimethylsilan, Trimethyl-(phenylethinyl)-silan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
87-88 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14Si/c1-12(2,3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3
InChIKey
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?