Wichtige Dokumente
197734
Trimethyl(phenyl)silan
99%
Synonym(e):
(Trimethylsilyl)-benzol, Phenyltrimethylsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChIKey
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
197734-5G | |
197734-100G | |
197734-25G | 4061838762573 |