Wichtige Dokumente
337285
2,3,4-Trifluorphenol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
69 °C/43 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C (lit.)
Dichte
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
InChIKey
IJGSULQFKYOYEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?