Wichtige Dokumente
336726
Ammoniumthiosulfat
98%
Synonym(e):
Diammoniumthiosulfat
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals and lumps
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: very soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Dichte
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=S
InChI
1S/2H3N.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumthiosulfat ist eine nicht toxische anorganische Verbindung, die hauptsächlich als Dünger verwendet wird und als Alternative zu einer Cyanid-basierten Auswaschung genutzt werden kann. Es hat hygroskope Eigenschaften und ist in Wasser löslich. Es kann durch die Reaktion von Ammoniak, Wasser und Schwefeldioxid erzeugt werden. In der Fotoindustrie kann es als Fixiersalz dienen.
Anwendung
Ammoniumthiosulfid kann für die Bildung von Cadmiumsulfid-Dünnfilmen für elektronische Anwendungen als Schwefelquelle genutzt werden. Ebenso kann es für die Behandlung von Kupfer-Gold-Erzen für die Extraktion von Gold verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sulfites, thiosulfates, and dithionites
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 66(1-3), 1-21 (2000)
Adsorption of Copper from an Ammonia-Thiosulfate Media Using DOWEX 550A Ion Exchange Resin
International Journal of Nonferrous Metallurgy, 5(04), 33-33 (2016)
The treatment of copper-gold ores by ammonium thiosulfate leaching
Hydrometallurgy, 66(1-3), 1-21 (2002)
Electro-plating and characterisation of cadmium sulphide thin films using ammonium thiosulphate as the sulphur source
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26(4), 2418-2429 (2015)
Environmental science & technology, 42(2), 398-402 (2008-02-21)
Reducing fumigant emissions is required for minimizing bystander risk and environmental impact. Effective and economic field management methods including commonly used surface sealing technique and soil amendments are needed for achieving emission reductions. This research determined the effectiveness of ammonium