Merck
325988
Sigma-Aldrich
Thulium(III)-carbonat Hydrat
99.99%
Synonym(e):
Carbonic acid thulium(III) salt hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Tm2(CO3)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.90 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99.99%
Eignung der Reaktion
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Tm/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChIKey
DMOSHJIOLRHSGW-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Reagent for thermal decomposition
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)