Wichtige Dokumente
323330
Tetraamminplatin(II)-chlorid Hydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Zusammensetzung
Degree of hydration, 1-2
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES String
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Pt/carbon support hybrids.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?