Wichtige Dokumente
322431
Kaliumpyrophosphat
97%
Synonym(e):
Kaliumdiphosphat tetrabasisch, Tetrakaliumdiphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
1300 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4K.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
InChIKey
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
322431-2.5KG | 4061826703052 |
322431-25G | 4061835374441 |
322431-500G | 4061835374458 |