Wichtige Dokumente
309494
Dibutyladipat
96%
Synonym(e):
Adipinsäuredibutylester
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH2CO2(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dibutyladipat (DBA) ist ein Weichmacher und hautpflegender Wirkstoff in Kosmetikprodukten, der ein Gemisch aus dem Diester von Butylalkohol und Adipinsäure bildet. Es ist in Wasser und organischen Lösungsmitteln löslich und absorbiert keine UV-Strahlung.
Anwendung
DBA kann als Weichmacher zur Herstellung eines Gemischs mit Polyvinylchlorid (PVC) eingesetzt werden, das weiche gelartige elektroaktive Materialien bildet, die in weichen Roboterantrieben und adaptiven Linsen Anwendung finden. Es kann auch als Weichmacher in Polyurethangelen für potenzielle biomedizinische Anwendungen eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Percutaneous absorption of clobetasol propionate from novel ointment and cream formulations.
S M Harding et al.
Clinical and experimental dermatology, 10(1), 13-21 (1985-01-01)
Electrical properties and electromechanical modeling of plasticized PVC gel actuators.
Asaka K and Hashimoto M
Sensors and Actuators B, Chemical, 273, 1246-1256 (2018)
J Ashworth et al.
The British journal of dermatology, 119(3), 351-358 (1988-09-01)
Radiolabelled clobetasol 17-propionate in two different bases, propylene glycol (PG) and di-n-butyl adipate (BA), was applied to the backs of 10 normal male volunteers, and the application sites protected. After 8 h samples of stratum corneum (SC) were taken from
Lei Tian et al.
Food chemistry, 326, 126942-126942 (2020-05-15)
A non-targeted screening method based on ultrasound-assisted extraction followed by high-performance liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry (HPLC-QTOF-MS) was developed to screen for the presence of plastic-related chemicals (PRCs) in different types of food (fish, chicken, canned tuna
Wei Jia et al.
Journal of chromatography. A, 1362, 110-118 (2014-08-27)
A new analytical method was developed and validated for simultaneous analysis of 27 phthalates in milk and milk products. Response surface methodology was employed to optimize a quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) sample preparation method. Ultrahigh-performance liquid