Merck
223115
Sigma-Aldrich
Sebacinsäuredimethylester
99%
Synonym(e):
Decandisäure-1,10- dimethylester, Dimethyldecandisäure, NSC 9415
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.30
Beilstein:
1785523
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylsebacat (DMS) ist ein Weichmacher, der durch Esterifizierung von Sebacinsäure synthetisiert werden kann.
Anwendung
DMS kann in der Synthese von Decanedihydrazid verwendet werden, die als Präkursor für Isozanate zur Synthese von thermoplastischen Polyurthanen eingesetzt werden kann. Eine Transesterifizierung von DMS mit 2-Ethylhexanol kann zur Synthese von Bis(2-ethylhexyl)sebacat für die weitere Verwendung in erdölhaltigen Schmiermitteln genutzt werden.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Experimental determination and theoretical correlation for the solubilities of dicarboxylic acid esters in supercritical carbon dioxide.
Narayan RC, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 101, 87-94 (2015)
Esterification of Sebacic Acid in Near-Critical and Supercritical Methanol.
Narayan RC and Madras G
Industrial & Engineering Chemistry Research, 56(10), 2641-2649 (2017)
Novel fatty acid based di-isocyanates towards the synthesis of thermoplastic polyurethanes.
More AS, et al.
European Polymer Journal, 49(4), 823-833 (2013)
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)