30472
DCN 90 -Lösung
concentrate
Synonym(e):
DCN Surfactant Detergent
Qualitätsniveau
Dichte
1.084 g/mL at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
Oberflächenaktives Spezialreinigungsmittel für chemische und bakteriologische Laboratorien. Für die Dekontamination radioaktiver Verunreinigungen geeignet. Biologisch abbaubar.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?