Wichtige Dokumente
303631
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluoranilin
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6F4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Nc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
InChIKey
LZUYSMHNMFCPBF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The decomposition of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline by pentyl nitrite yields the corresponding aryl radicals.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Homolytic reactions of polyfluoroaromatic compounds IX. Abstraction reactions of some< i> p</i>-substituted tetra-fluorophenyl radicals.
Bolton R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 5(1), 1-5 (1975)