Wichtige Dokumente
303429
Citronellsäure
98%
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-6-octensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
121-122 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CC\C=C(\C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?