Merck
340499
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Citronellsäure
98%
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-6-octensäure
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]25/D +8°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.4534 (lit.)
bp
119 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
C[C@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChIKey
GJWSUKYXUMVMGX-SECBINFHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)