Merck
297755
Sigma-Aldrich
3,6-Dichlorpyridazin-4-carbonsäure
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-1-2(5(10)11)4(7)9-8-3/h1H,(H,10,11)
InChIKey
FRCXPDWDMAYSCE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,6-Dichloropyridazine-4-carboxylic acid has been used in the synthesis of α-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and biological activity of a-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
Babichev FS, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 22(10), 785-787 (1988)