Merck
297690
Sigma-Aldrich
2-Brom-4,6-difluoranilin
97%
Synonym(e):
2-Brom-4,6-difluorbenzolamin
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(F)2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
41-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Nc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
InChIKey
WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Bromo-4,6-difluoroaniline may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)