296163
Dichlormethan-d2
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
Dideuteromethylenchlorid, Methylenchlorid-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
24.96 psi ( 55 °C)
7.11 psi ( 20 °C)
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Assay
≥99.00% (GC)
Form
liquid
Enthält
0.03 % (v/v) TMS
Verpackung
ampule of 1g, 10g
glass bottle of 25g
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0100% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-97 °C (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Allgemeine Beschreibung
Empfohlene Produkte
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?