Merck
233366
Sigma-Aldrich
Dichlormethan-d2
"100%", 99.96 atom % D
Synonym(e):
Dideuteromethylenchlorid, Methylenchlorid-d2
About This Item
Lineare Formel:
CD2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.94
Beilstein:
1733318
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.96 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Verpackung
ampule of 10 × 0.5 mL
glass bottle of 5 g
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-97 °C (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu