Wichtige Dokumente
295787
DL-Panthenol
99%
Synonym(e):
(±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramid, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-buttersäure-3-hydroxypropylamid, DL-Pantothenalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
InChIKey
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?