Wichtige Dokumente
294764
tert-Butyldimethylsilan
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
Dichte
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[SiH](C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H16Si/c1-6(2,3)7(4)5/h7H,1-5H3
InChIKey
QCIWZIYBBNEPKB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?