Merck
467448
Sigma-Aldrich
Triethylsilan
97%
Synonym(e):
NSC 93579, Triethylhydrosilan, Triethylsiliciumhydrid
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3SiH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.28
Beilstein:
1098278
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
Dichte
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für:
  • Synthese einer Spirooxindol-Blokade von Nav1.7 für die Schmerzbehandlung
  • Redoxinitiierte kationische Polymerisation
  • Beckmann-Umlagerung von Cyclododecanon-oxim
  • Regioselektive reduktive Kopplung von Enonen und Allenen
Katalysator-Reaktivierung nach Katalysator-Polymerisation von Styrol
Studien zur Prädiktion der Flammpunkte von siliciumorganischen Verbindungen
Triethylsilane can be used as:
  • A reducing agent in the regioselective reductive coupling of enones and allenes.
  • A reagent in the redox initiated cationic polymerization.
  • A reagent in catalytic transfer hydrogenation, reduction of alkyl halides and silylation of aromatic C-H bonds, etc.
  • As a reagent for the generation of indium hydride (Cl2InH) applicable as a catalyst for the intramolecular cyclization of enynes.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
21.2 °F
Flammpunkt (°C)
-6 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Triethylsilane- Indium (III) Chloride System as a Radical Reagent.
Hayashi N, et al.
Organic Letters, 6(26), 4981-4983 (2004)
Pd- C-induced catalytic transfer hydrogenation with triethylsilane.
Mandal PK and McMurray JS
The Journal of Organic Chemistry, 72(17), 6599-6601 (2007)
Iridium-catalyzed reduction of alkyl halides by triethylsilane.
Yang J and Brookhart M
Journal of the American Chemical Society, 129(42), 12656-12657 (2007)
Regioselective Nickel-Catalyzed Reductive Couplings of Enones and Allenes.
Li W, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(46), 8712-8716 (2010)
Redox-Initiated Cationic Polymerization: Reduction of Dialkylphenacylsulfonium Salts by Silanes.
Molleo M and Crivello JV
Macromolecules, 42(12), 3982-3991 (2009)