Wichtige Dokumente
289485
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
technical grade, 85%
Synonym(e):
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, 3,5,5-Trimethylhexanol, 3,5,5-Trimethylhexyl alcohol, Nonylol, i-Nonyl alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?